문서
R974196
2-{[5-(BENZYLSULFANYL)-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL]SULFANYL}-N'-[(E)-(4-PROPOXYPHENYL)METHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C21H22N4O2S3
CAS Number:
Molecular Weight:
458.627
MDL number:
기타 정보