문서
R969214
ET 6-METHYL-2-OXO-4-(3-PHENOXYPHENYL)-1,2,3,4-TETRAHYDRO-5-PYRIMIDINECARBOXYLATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C20H20N2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
352.393
MDL number:
기타 정보