문서
R965960
2-PHENOXY-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-(4-(PHENYLDIAZENYL)ANILINO)ETHYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C22H19Cl3N4O2
CAS Number:
Molecular Weight:
477.781
MDL number:
기타 정보