문서
R963259
2-{4-[(4-BROMOPHENYL)SULFONYL]-1-PIPERAZINYL}-N'-[(E)-(4-TERT-BUTYLPHENYL)METHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C23H29BrN4O3S
CAS Number:
Molecular Weight:
521.481
MDL number:
기타 정보