문서
R960543
N-(6-METHYL-2-(4-METHYLPHENYL)IMIDAZO(1,2-A)PYRIDIN-3-YL)PROPANAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C18H19N3O
CAS Number:
Molecular Weight:
293.372
MDL number:
기타 정보