문서
R949841
2-AC-N-(4-CL-PH)-3-(6-NITRO-2-THIOXO-2,3-DIHYDRO-1H-BENZIMIDAZOL-1-YL)ACRYLAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C18H13ClN4O4S
CAS Number:
Molecular Weight:
416.846
MDL number:
기타 정보