문서
R941271
2-((E)-{2-[2-(4-BROMOPHENOXY)PROPANOYL]HYDRAZONO}METHYL)PHENYL 3-CHLORO-1-BENZOTHIOPHENE-2-CARBOXYLATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C25H18BrClN2O4S
CAS Number:
Molecular Weight:
557.854
MDL number:
기타 정보