문서
R917052
2-HYDROXYBENZALDEHYDE {7-[2-HYDROXY-3-(2-METHYLPHENOXY)PROPYL]-1,3-DIMETHYL-2,6-DIOXO-2,3,6,7-TETRAHYDRO-1H-PURIN-8-YL}HYDRAZONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C24H26N6O5
CAS Number:
Molecular Weight:
478.512
MDL number:
기타 정보