문서
R896780
METHYL 2-AMINO-1-(2-HYDROXYETHYL)-1H-PYRROLO(2,3-B)QUINOXALINE-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C14H14N4O3
CAS Number:
Molecular Weight:
286.293
MDL number:
기타 정보