문서
R882437
5-(2-FLUOROPHENYL)-3-HYDROXY-4-(5-METHYL-2-FUROYL)-1-(3-PYRIDINYLMETHYL)-1,5-DIHYDRO-2H-PYRROL-2-ONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C22H17FN2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
392.39
MDL number:
기타 정보