문서
R875929
1-(1-BENZYL-2,5-DIMETHYL-1H-PYRROL-3-YL)-2-[(5-METHYL[1,2,4]TRIAZOLO[4,3-A]QUINOLIN-1-YL)SULFANYL]ETHANONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C26H24N4OS
CAS Number:
Molecular Weight:
440.571
MDL number:
기타 정보