문서
R874329
2-{[3-ALLYL-5-(3,4-DIMETHYLPHENYL)-4-OXO-3,4-DIHYDROTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-2-YL]SULFANYL}-N-(4-FLUOROPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C25H22FN3O2S2
CAS Number:
Molecular Weight:
479.599
MDL number:
기타 정보