Key Documents
R871850
N-(1,3-BENZODIOXOL-5-YLMETHYLENE)-1,3-BENZODIOXOL-5-AMINE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C15H11NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
269.259
MDL number:
기타 정보