문서
R864390
((5E)-4-OXO-5-{[1-PHENYL-3-(4-PROPOXYPHENYL)-1H-PYRAZOL-4-YL]METHYLENE}-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL)ACETIC ACID
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C24H21N3O4S2
CAS Number:
Molecular Weight:
479.581
MDL number:
기타 정보