문서
R861901
DIISOBUTYL 4-[3-(4-METHOXY-3-NITROPHENYL)-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL]-2,6-DIMETHYL-1,4-DIHYDRO-3,5-PYRIDINEDICARBOXYLATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C33H38N4O7
CAS Number:
Molecular Weight:
602.693
MDL number:
기타 정보