문서
R860646
2-METHOXYETHYL (2E)-5-[4-(2-FUROYLOXY)PHENYL]-2-(2-METHOXYBENZYLIDENE)-7-METHYL-3-OXO-2,3-DIHYDRO-5H-[1,3]THIAZOLO[3,2-A]PYRIMIDINE-6-CARBOXYLATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C30H26N2O8S
CAS Number:
Molecular Weight:
574.614
MDL number:
기타 정보