문서
R858617
3-ALLYL-5-(4-FLUOROPHENYL)-2-THIOXO-2,3-DIHYDROTHIENO(2,3-D)PYRIMIDIN-4(1H)-ONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C15H11FN2OS2
CAS Number:
Molecular Weight:
318.394
MDL number:
기타 정보