문서
R836265
(5Z)-5-[(3-{4-[(2-CHLOROBENZYL)OXY]PHENYL}-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL)METHYLENE]-3-[2-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)ETHYL]-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-4-ONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C36H30ClN3O4S2
CAS Number:
Molecular Weight:
668.239
MDL number:
기타 정보