문서
R828548
1-(4-FLUOROANILINO)-3-(TRIFLUOROMETHYL)PYRIDO(1,2-A)BENZIMIDAZOLE-4-CARBONITRILE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C19H10F4N4
CAS Number:
Molecular Weight:
370.312
MDL number:
기타 정보