문서
R813605
3-(3-[1,1'-BIPHENYL]-4-YL-3-{3-[(2-METHOXYETHOXY)METHOXY]PHENYL}PROPANOYL)-4-PHENYL-1,3-OXAZOLIDIN-2-ONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C34H33NO6
CAS Number:
Molecular Weight:
551.645
MDL number:
기타 정보