Key Documents
R807656
1-[(E)-(2-{2-[2-(4-MORPHOLINYLCARBONYL)ANILINO]-2-OXOACETYL}HYDRAZONO)METHYL]-2-NAPHTHYL BENZOATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C31H26N4O6
CAS Number:
Molecular Weight:
550.576
MDL number:
기타 정보