문서
R797472
N-[(E)-2-[5-(4-BROMOPHENYL)-2-FURYL]-1-({[3-(DIMETHYLAMINO)PROPYL]AMINO}CARBONYL)ETHENYL]-4-METHYLBENZAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C26H28BrN3O3
CAS Number:
Molecular Weight:
510.435
MDL number:
기타 정보