문서
R783846
N'-[(E)-(3-BROMOPHENYL)METHYLIDENE]-2-{[5-(4-CHLOROPHENYL)-4-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C23H17BrClN5OS
CAS Number:
Molecular Weight:
526.846
MDL number:
기타 정보