문서
R779857
1(4-BENZHYDRYL-1-PIPERAZINYL)2-ET-3-ME-PYRIDO(1,2-A)BENZIMIDAZOLE-4-CARBONITRILE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C32H31N5
CAS Number:
Molecular Weight:
485.637
MDL number:
기타 정보