문서
R763861
N'-[(E)-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)METHYLIDENE]-2-{[1-(4-METHYLBENZYL)-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C26H26N4O3S
CAS Number:
Molecular Weight:
474.586
MDL number:
기타 정보