문서
R748064
4-(2-((4-BUTYLPHENOXY)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 2-IODOBENZOATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C26H25IN2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
556.405
MDL number:
기타 정보