문서
R746266
2-METHOXY-4-METHYL-1-(((((1-METHYLETHYLIDENE)AMINO)OXY)CARBONYL)AMINO)BENZENE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C12H16N2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
236.273
MDL number:
기타 정보