문서
R718432
2-NITRO-N-(5-(3-(TRIFLUOROMETHYL)BENZYL)-1,3-THIAZOL-2-YL)BENZAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C18H12F3N3O3S
CAS Number:
Molecular Weight:
407.374
MDL number:
기타 정보