문서
R709522
4-(2-((2-METHYLPHENOXY)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL BENZOATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C23H20N2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
388.427
MDL number:
기타 정보