문서
R696471
3,4,5-TRIMETHOXY-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-{[(2,4-DICHLOROANILINO)CARBOTHIOYL]AMINO}ETHYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C19H18Cl5N3O4S
CAS Number:
Molecular Weight:
561.702
MDL number:
기타 정보