문서
R696358
3,4,5-TRIMETHOXY-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-{[(2-METHOXYANILINO)CARBOTHIOYL]AMINO}ETHYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C20H22Cl3N3O5S
CAS Number:
Molecular Weight:
522.838
MDL number:
기타 정보