문서
R684139
4-BROMOBENZALDEHYDE (4-(4-ETHOXYPHENYL)-1,3-THIAZOL-2-YL)HYDRAZONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C18H16BrN3OS
CAS Number:
Molecular Weight:
402.316
MDL number:
기타 정보