문서
R682195
7-(2-(4-METHOXYPHENYL)-2-OXOETHOXY)-8-METHYL-4-PHENYL-2H-CHROMEN-2-ONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C25H20O5
CAS Number:
Molecular Weight:
400.435
MDL number:
기타 정보