문서
R668737
N-(4-ALLYL-5-(4-CHLOROPHENYL)-4H-1,3,4-THIADIAZIN-2-YL)-3-BROMOBENZAMIDE HBR
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C19H16Br2ClN3OS
CAS Number:
Molecular Weight:
529.684
MDL number:
기타 정보