문서
R651931
3-(1,1'-BIPHENYL)-4-YL-N'-(2-PYRIDINYLMETHYLENE)-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C22H17N5O
CAS Number:
Molecular Weight:
367.414
MDL number:
기타 정보