문서
R649090
5-(4-FLUOROPHENYL)-2-(2-METHYLPHENYL)-3-(4-PYRIDINYL)DIHYDRO-2H-PYRROLO[3,4-D]ISOXAZOLE-4,6(3H,5H)-DIONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C23H18FN3O3
CAS Number:
Molecular Weight:
403.417
MDL number:
기타 정보