문서
R634727
5-((4-CHLOROANILINO)METHYLENE)-1,3-DIMETHYL-2,4,6(1H,3H,5H)-PYRIMIDINETRIONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C13H12ClN3O3
CAS Number:
Molecular Weight:
293.712
MDL number:
기타 정보