문서
R623059
METHYL (3Z)-4-[(3-CHLORO-1,4-DIOXO-1,4-DIHYDRO-2-NAPHTHALENYL)AMINO]-3-(DIMETHYLHYDRAZONO)-2-(3-HYDROXY-2-QUINOXALINYL)-4-OXOBUTANOATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C25H20ClN5O6
CAS Number:
Molecular Weight:
521.921
MDL number:
기타 정보