문서
R607657
2-(4-METHYLPHENYL)-N'-(1-(4-METHYLPHENYL)ETHYLIDENE)-4-QUINOLINECARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C26H23N3O
CAS Number:
Molecular Weight:
393.493
MDL number:
기타 정보