문서
R606561
9-(4-MEO-PH)-3,3,6,6-TETRA-ME-3,4,5,6,7,9-HEXAHYDRO-1H-XANTHENE-1,8(2H)-DIONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C24H28O4
CAS Number:
Molecular Weight:
380.488
MDL number:
기타 정보