문서
R563048
ETHYL 5-ACETYL-2-({[(2E)-2-(1,3-BENZODIOXOL-5-YLMETHYLENE)HYDRAZINO]CARBONYL}AMINO)-4-METHYL-3-THIOPHENECARBOXYLATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C19H19N3O6S
CAS Number:
Molecular Weight:
417.444
MDL number:
기타 정보