문서
R541494
3-(THIOPHENE-2-CARBONYL)-PYRROLO(2,1-A)ISOQUINOLINE-1-CARBOXYLIC ACID ET ESTER
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C20H15NO3S
CAS Number:
Molecular Weight:
349.411
MDL number:
기타 정보