Key Documents
R525561
(1-BENZOYLAMINO-2-ETHYLSULFANYL-VINYL)-TRIPHENYL-PHOSPHONIUM, IODIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C29H27INOPS
CAS Number:
Molecular Weight:
595.487
MDL number:
기타 정보