Key Documents
R517615
(2,2-DICHLORO-1-(4-METHOXY-BENZOYLAMINO)-VINYL)-TRIPHENYL-PHOSPHONIUM, CHLORIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C28H23Cl3NO2P
CAS Number:
Molecular Weight:
542.834
MDL number:
기타 정보