문서
R515221
6-CHLORO-2-(2,3-DIHYDRO-BENZO(1,4)DIOXIN-6-YL)-CHROMEN-4-ONE OXIME
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C17H12ClNO4
CAS Number:
Molecular Weight:
329.742
MDL number:
기타 정보