문서
R514209
3-(6-CHLORO-4H-BENZO(1,3)DIOXIN-8-YL)-1-(2-HYDROXY-4-METHOXY-PHENYL)-PROPENONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C18H15ClO5
CAS Number:
Molecular Weight:
346.77
MDL number:
기타 정보