문서
R496421
2-(3-((2-HO-BENZOYL)-HYDRAZONO)2-OXO-2,3-DIHYDRO-INDOL-1-YL)-N-M-TOLYL-ACETAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C24H20N4O4
CAS Number:
Molecular Weight:
428.451
MDL number:
기타 정보