문서
R482684
METHYL (2E)-2-[4-(ACETYLOXY)-3-ETHOXYBENZYLIDENE]-5-(4-METHOXYPHENYL)-7-METHYL-3-OXO-2,3-DIHYDRO-5H-[1,3]THIAZOLO[3,2-A]PYRIMIDINE-6-CARBOXYLATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C27H26N2O7S
CAS Number:
Molecular Weight:
522.581
MDL number:
기타 정보