문서
R478008
ETHYL (2Z)-5-[4-(ACETYLOXY)PHENYL]-2-(1-ETHYL-2-OXO-1,2-DIHYDRO-3H-INDOL-3-YLIDENE)-7-METHYL-3-OXO-2,3-DIHYDRO-5H-[1,3]THIAZOLO[3,2-A]PYRIMIDINE-6-CARBOXYLATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C28H25N3O6S
CAS Number:
Molecular Weight:
531.592
MDL number:
기타 정보