문서
R457213
N-(1,3-DIOXO-1,3-DIHYDRO-ISOINDOL-2-YLMETHYL)-N-PHENYL-ACETAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C17H14N2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
294.313
MDL number:
기타 정보